Methyl 1-Cbz-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471077-1G
APOSOR471077-1GEA
448
EUR
APOSOR471077-1G
Methyl 1-Cbz-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate
Methyl 1-Cbz-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ Molecular Weight: 277,316 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23701515 CAS-Nummer: 141870-95-3 |