1-Nitro-2-propoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR471084-5G
APOSOR471084-5GEA
713
EUR
APOSOR471084-5G
1-Nitro-2-propoxybenzene
1-Nitro-2-propoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122812 CAS-Nummer: 3079-53-6 |