Methyl 2-(2-Bromo-5-methyl-4-thiazolyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
OR471085-1G
APOSOR471085-1GEA
713
EUR
APOSOR471085-1G
Methyl 2-(2-Bromo-5-methyl-4-thiazolyl)acetate
Methyl 2-(2-Bromo-5-methyl-4-thiazolyl)acetate
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Molecular Weight: 250,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038182 CAS-Nummer: 496062-15-8 |