N-[3-(Dimethylamino)propyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471086-5G
APOSOR471086-5GEA
815
EUR
APOSOR471086-5G
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acetamide
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acetamide
Formel:
C₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 144.215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01195313 CAS-Nummer: 3197-19-1 |