2-(Cbz-amino)-2-methylpropanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471088-1G
APOSOR471088-1GEA
601
EUR
APOSOR471088-1G
2-(Cbz-amino)-2-methylpropanamide
2-(Cbz-amino)-2-methylpropanamide
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₃ Molecular Weight: 236,267 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25967457 CAS-Nummer: 81587-18-0 |