1,2:7,8-Diepoxyoctan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Di(oxiran-2-yl)butane
OR471095-25G
APOSOR471095-25GEA 154 EUR
APOSOR471095-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctan
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,20 g/mol
Siedepunkt: 240 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005155
CAS-Nummer: 2426-07-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III