6-(Bromomethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471096-1G
APOSOR471096-1GEA
397
EUR
APOSOR471096-1G
6-(Bromomethyl)quinoline
6-(Bromomethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025334 CAS-Nummer: 101279-39-4 |