Ethyl-2,6-dinitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
OR471106-5G
APOSOR471106-5GEA
601
EUR
APOSOR471106-5G
Ethyl-2,6-dinitrobenzoat
Ethyl-2,6-dinitrobenzoat
Formel:
C₉H₈N₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204638 CAS-Nummer: 773136-03-1 |