2,2'-Dinitrobenzidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2'-Dinitro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
OR471107-5G
APOSOR471107-5GEA
1120
EUR
APOSOR471107-5G
2,2'-Dinitrobenzidine
2,2'-Dinitrobenzidine
Formel:
C₁₂H₁₀N₄O₄ Molecular Weight: 274,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02752221 CAS-Nummer: 5855-71-0 |