2-(Cbz-amino)-2-(2-pyridyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471114-5G
APOSOR471114-5GEA
1330
EUR
APOSOR471114-5G
2-(Cbz-amino)-2-(2-pyridyl)acetic acid
2-(Cbz-amino)-2-(2-pyridyl)acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₄N₂O₄ Molecular Weight: 286,283 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28144003 CAS-Nummer: 1822467-34-4 |