Methyl methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
OR471118-5G
APOSOR471118-5GEA
395
EUR
APOSOR471118-5G
Methyl methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
Methyl methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
Formel:
C₆H₇N₃O₄ Molecular Weight: 185,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275078 CAS-Nummer: 169770-25-6 |