3-Benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-3-ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1-Boc-3-benzylpiperidine-3-carboxylate
OR471119-5G
APOSOR471119-5GEA 322 EUR
APOSOR471119-5G
3-Benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-3-ethyl ester
3-Benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-3-ethyl ester
Formel: C₂₀H₂₉NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11500859
CAS-Nummer: 170842-80-5