4-Amino-4'-hydroxybenzophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471121-500MG
APOSOR471121-500MGEA
713
EUR
APOSOR471121-500MG
4-Amino-4'-hydroxybenzophenone
4-Amino-4'-hydroxybenzophenone
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Molecular Weight: 213,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02648435 CAS-Nummer: 14963-34-9 |