4-Hydroxy-3'-methylbenzophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471123-1G
APOSOR471123-1GEA
916
EUR
APOSOR471123-1G
4-Hydroxy-3'-methylbenzophenone
4-Hydroxy-3'-methylbenzophenone
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699488 CAS-Nummer: 71372-37-7 |