7-Bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471125-1G
APOSOR471125-1GEA
804
EUR
APOSOR471125-1G
7-Bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃BrClN₃ Molecular Weight: 232,465 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22398085 CAS-Nummer: 1429882-36-9 |