3-Bromo-2-chloro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471126-5G
APOSOR471126-5GEA
1210
EUR
APOSOR471126-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(hydroxymethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅BrClNO Molecular Weight: 222,467 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15526782 CAS-Nummer: 904745-59-1 |