2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR471127-5G
APOSOR471127-5GEA 150 EUR
APOSOR471127-5G
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Formel: C₄H₃ClN₄O₂
Schmelzpunkt: 221…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127771
CAS-Nummer: 1920-66-7