Methyl 4-Methoxypyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471128-1G
APOSOR471128-1GEA
672
EUR
APOSOR471128-1G
Methyl 4-Methoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl 4-Methoxypyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27929545 CAS-Nummer: 84332-00-3 |