Diethyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471129-1G
APOSOR471129-1GEA
804
EUR
APOSOR471129-1G
Diethyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)malonate
Diethyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)malonate
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO₄ Molecular Weight: 316,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154652 CAS-Nummer: 1387560-71-5 |