Diethyl 2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471130-1G
APOSOR471130-1GEA
896
EUR
APOSOR471130-1G
Diethyl 2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malonate
Formel:
C₁₃H₁₄ClNO₆ Molecular Weight: 315,706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204600 CAS-Nummer: 10565-16-9 |