N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471131-5G
APOSOR471131-5GEA
1080
EUR
APOSOR471131-5G
N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 236,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366805 CAS-Nummer: 164648-58-2 |