N-Boc-3-(4-Pyridyl)-2-propyn-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471132-5G
APOSOR471132-5GEA
1010
EUR
APOSOR471132-5G
N-Boc-3-(4-Pyridyl)-2-propyn-1-amine
N-Boc-3-(4-Pyridyl)-2-propyn-1-amine
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 232,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24447935 CAS-Nummer: 777856-67-4 |