N-[4-(3-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471134-5G
APOSOR471134-5GEA 601 EUR
APOSOR471134-5G
N-[4-(3-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]acetamide
N-[4-(3-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]acetamide
Formel: C₁₁H₉N₃O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01023820
CAS-Nummer: 53173-92-5