(1R,2R)-trans-2-(Boc-amino)cyclohexanol Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471137-5G
APOSOR471137-5GEA
56.7
EUR
APOSOR471137-5G
(1R,2R)-trans-2-(Boc-amino)cyclohexanol Hydrochlorid
(1R,2R)-trans-2-(Boc-amino)cyclohexanol Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656036 CAS-Nummer: 155975-19-2 |