Ethyl 2-(Benzofuran-5-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471141-1G
APOSOR471141-1GEA 397 EUR
APOSOR471141-1G
Ethyl 2-(Benzofuran-5-yl)acetate
Ethyl 2-(Benzofuran-5-yl)acetate
Formel: C₁₂H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16036979
CAS-Nummer: 142935-51-1