tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471142-1G
APOSOR471142-1GEA 397 EUR
APOSOR471142-1G
tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20662108
CAS-Nummer: 157071-50-6