Methyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471144-250MG
APOSOR471144-250MGEA
292
EUR
APOSOR471144-250MG
Methyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 216,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26680731 CAS-Nummer: 1502811-19-9 |