5-(Hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-(Hydroxymethyl)thiophen-3-yl)boronic acid
OR471147-1G
APOSOR471147-1GEA
143
EUR
APOSOR471147-1G
5-(Hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
5-(Hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
Formel:
C₅H₇BO₃S Molecular Weight: 157,983 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27665427 CAS-Nummer: 1268683-45-9 |