(2-Amino-3-pyridyl)(morpholino)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471151-1G
APOSOR471151-1GEA 448 EUR
APOSOR471151-1G
(2-Amino-3-pyridyl)(morpholino)methanone
(2-Amino-3-pyridyl)(morpholino)methanone
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 207,229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16678947
CAS-Nummer: 1248775-87-2