3-Ethylcyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471154-5G
APOSOR471154-5GEA
713
EUR
APOSOR471154-5G
3-Ethylcyclohexanol
3-Ethylcyclohexanol
Formel:
C₈H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18917264 CAS-Nummer: 4534-76-3 |