2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Isopropoxynicotinaldehyde
OR471157-5G
APOSOR471157-5GEA
235
EUR
APOSOR471157-5G
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06804560 CAS-Nummer: 885278-10-4 |