Methyl 2-Benzamidoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471160-1G
APOSOR471160-1GEA 478 EUR
APOSOR471160-1G
Methyl 2-Benzamidoacetate
Methyl 2-Benzamidoacetate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025882
CAS-Nummer: 1205-08-9