3-Bromo-1-(methylsulphonyl)-7-azaindole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471161-1G
APOSOR471161-1GEA
713
EUR
APOSOR471161-1G
3-Bromo-1-(methylsulphonyl)-7-azaindole
3-Bromo-1-(methylsulphonyl)-7-azaindole
Formel:
C₈H₇BrN₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348656 CAS-Nummer: 1936025-30-7 |