1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Acetyl-1-methylindole
OR471162-1G
APOSOR471162-1GEA 397 EUR
APOSOR471162-1G
1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)ethanone
1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molecular Weight: 173,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00540232
CAS-Nummer: 19012-02-3