3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471163-5G
APOSOR471163-5GEA
666
EUR
APOSOR471163-5G
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02181061 CAS-Nummer: 569687-82-7 |