1,2-Di-p-tolylethylenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471165-1G
APOSOR471165-1GEA
306
EUR
APOSOR471165-1G
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658956 CAS-Nummer: 124842-96-2 |