N-(3,5-Dimethoxybenzyl)cyclopropanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471171-5G
APOSOR471171-5GEA
601
EUR
APOSOR471171-5G
N-(3,5-Dimethoxybenzyl)cyclopropanamine
N-(3,5-Dimethoxybenzyl)cyclopropanamine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11131159 CAS-Nummer: 625435-20-3 |