7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471172-5G
APOSOR471172-5GEA
438
EUR
APOSOR471172-5G
7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189957 CAS-Nummer: 702-69-2 |