Methyl 1-Amino-4-ethylcyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471173-1G
APOSOR471173-1GEA
916
EUR
APOSOR471173-1G
Methyl 1-Amino-4-ethylcyclohexanecarboxylate
Methyl 1-Amino-4-ethylcyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ Molecular Weight: 185,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11212028 CAS-Nummer: 1094555-70-0 |