4-Benzoyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471174-1G
APOSOR471174-1GEA
448
EUR
APOSOR471174-1G
4-Benzoyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one
4-Benzoyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one
Formel:
C₁₂H₁₂O₃ Molecular Weight: 204,222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348658 CAS-Nummer: 101563-78-4 |