2-Hydroxy-3-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471175-1G
APOSOR471175-1GEA 570 EUR
APOSOR471175-1G
2-Hydroxy-3-methylbenzamide
2-Hydroxy-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00242811
CAS-Nummer: 14008-60-7