4,4'-(1E,1'E)-2,2'-(1-Phenyl-1H-pyrazole-3,5-diyl)bis(ethene-2,1-diyl)diphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,4'-[(1-Phenylpyrazole-3,5-diyl)bis(ethene-2,1-diyl)]diphenol
OR471179-1G
APOSOR471179-1GEA
601
EUR
APOSOR471179-1G
4,4'-(1E,1'E)-2,2'-(1-Phenyl-1H-pyrazole-3,5-diyl)bis(ethene-2,1-diyl)diphenol
4,4'-(1E,1'E)-2,2'-(1-Phenyl-1H-pyrazole-3,5-diyl)bis(ethene-2,1-diyl)diphenol
Formel:
C₂₅H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 380,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18433540 CAS-Nummer: 828911-79-1 |