Ethyl 4-(Boc-aminomethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471182-5G
APOSOR471182-5GEA
601
EUR
APOSOR471182-5G
Ethyl 4-(Boc-aminomethyl)benzoate
Ethyl 4-(Boc-aminomethyl)benzoate
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10609786 CAS-Nummer: 157311-42-7 |