6-(2-Chlorophenyl)morpholin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471183-1G
APOSOR471183-1GEA 1010 EUR
APOSOR471183-1G
6-(2-Chlorophenyl)morpholin-3-one
6-(2-Chlorophenyl)morpholin-3-one
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 211,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09831998
CAS-Nummer: 951626-19-0