4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471189-1G
OR471189-5G
APOSOR471189-1GEA
109
EUR
APOSOR471189-1G
APOSOR471189-5G
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Formel:
C₇H₁₄BrNO·BrH Molecular Weight: 289.008 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176498 CAS-Nummer: 88806-06-8 |