1-(3-Methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471190-1G
APOSOR471190-1GEA
916
EUR
APOSOR471190-1G
1-(3-Methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21669719 CAS-Nummer: 1468755-84-1 |