1-(2-Methoxyethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471191-1G
APOSOR471191-1GEA
916
EUR
APOSOR471191-1G
1-(2-Methoxyethyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2-Methoxyethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21669750 CAS-Nummer: 1423031-57-5 |