Ethyl-2-chlorobenzoylformate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(2-chlorophenyl)-2-oxoacetate
OR471193-1G
APOSOR471193-1GEA 397 EUR
APOSOR471193-1G
Ethyl-2-chlorobenzoylformate
Ethyl-2-chlorobenzoylformate
Formel: C₁₀H₉ClO₃
Molecular Weight: 212,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801392
CAS-Nummer: 62123-75-5