4-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471196-1G
APOSOR471196-1GEA
713
EUR
APOSOR471196-1G
4-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
4-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formel:
C₆H₁₂BrN·BrH Molecular Weight: 258,982 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218726 CAS-Nummer: 54288-71-0 |