1-Acetyl-3-aminopyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471198-1G
APOSOR471198-1GEA
601
EUR
APOSOR471198-1G
1-Acetyl-3-aminopyrrole
1-Acetyl-3-aminopyrrole
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28385453 CAS-Nummer: 1823438-94-3 |